324504
EDTA
ULTROL® Grade, 500 mM Solution, pH 8.0
Sinonimo/i:
EDTA, 500 mM Solution, pH 8.0, ULTROL® Grade
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Concentrazione
500 mM
Colore
colorless to pale yellow
pH
8
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2