Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
L′acido etilendiamminotetracetico (EDTA) è un acido amminopolicarbossilico (APCA) [1] che funge da agente chelante per i metalli. [2] Prevenendo la coagulazione del sangue tramite chelazione del calcio in esso presente, è un anticoagulante. L'aggregazione piastrinica mediata da EDTA provoca pseudotrombocitopenia.[3] L′EDTA è impiegato per trattare l′avvelenamento da metalli pesanti come il mercurio e il piombo. [2]
Application
L′EDTA 0,5 M è stato utilizzato come componente del tampone fosfato salino di Dulbecco (DPBS) per la risospensione di cellule renali embrionali umane 293T (HEK293T) tripsinizzate nel saggio per la determinazione della cinetica di aggregazione dell'atassina-1. [4] Può anche essere impiegato nei saggi di immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Physical form
EDTA 0,5 M, pH 8,0.
Preparation Note
1 anno a 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
signalword
Warning
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation