614850
Topoisomerase I, His•Tag®, Human, Wild Type, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
Topo I, Wild Type
Scegli un formato
CHF 1’530.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’530.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
1 units/ng protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Pourquier, P., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 26441.
Rossi, F., et al. 1996. Nature381, 80.
Sekiguchi, J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 785.
Giovanella, B.C., et al. 1989. Science246, 1046.
Wang, J,C. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 665.
WGK 1