310500
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
Sinonimo/i:
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-, DMS, SK Inhibitor III, Sphingosine Kinase Inhibitor III
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
oil (Clear)
waxy solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ohta, H., et al. 1995. Cancer Res.55, 691.
Kimura, S., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1585.
Hanada, K., et al. 1991. Biochemistry30, 11682.
Igarashi, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5385.
WGK 3