Documenti fondamentali
239822
Sigma-Aldrich
CXCR4 Antagonist III
The CXCR4 Antagonist III controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
CXCR4 Antagonist III, N²-(4-((3-(Cyclohexylamino)propylamino)methyl)benzyl)-N⁴-(piperidin-4-yl) quinazoline-2,4-diamine, 2HCl, Fusin Antagonist III
Scegli un formato
10 MG
CHF 239.00
CHF 239.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 239.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H43N7 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.63
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 239.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(N=C(NCC2=CC=C(CNCCCNC3CCCCC3)C=C2)N=C4NC5CCNCC5)=C4C=CC=C1
InChI
1S/C30H43N7/c1-2-7-25(8-3-1)33-18-6-17-32-21-23-11-13-24(14-12-23)22-34-30-36-28-10-5-4-9-27(28)29(37-30)35-26-15-19-31-20-16-26/h4-5,9-14,25-26,31-33H,1-3,6-8,15-22H2,(H2,34,35,36,37)
SHIKEDQVUTVKBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable quinazoline compound that acts as a potent and reversible CXCR4 antagonist (IC50 = 36.2 nM for SDF-1/CXCL12 binding to hCXCR4-transfected HEK293 membrane) with selectivity over closely related human chemokine receptors CXCR2, CCR2, CCR4 and CCR5 (IC50 >10 µM). Shown to inhibit CXCL12-induced Ca2+-mobilization and cell migration in hCXCR4-HEK293 cells (IC50 = 100.1 and 41 nM, respectively), and rapidly mobilize CXCR4+, CD34+ and CD133+ stem cells from bone marrow in C57BL/6 male mice (6 mg/kg, s.c).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Wu, C.H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, In press.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2