218753
Caspase-5 Inhibitor I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-1, caspase-4, caspase-5, caspase-8
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
WGK 1