Vai a
B4261
Biocytin
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
Biocytin
Sinonimo/i:
Bct, Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 60.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 198.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 304.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 521.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1040.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.48
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97197
CHF 60.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Biocytin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white to off-white
mp
~245 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
InChI key
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
Application
Biocytin is used as a substrate to study the specificity and kinetics of biotinidase(s), to measure biotinidase deficiency and as a model compound to study various uptake mechanisms of cells and tissues. Biocytin has been used to label neurons, medium spiny neurons and optic nerves.
Biochem/physiol Actions
Biocytin is an adduct of lysine and biotin. It is hydrolyzed by biotinidase, which acts on peptide-incorporated biotin or free biotin. Biocytin acts as a coenzyme.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1758A2010A3626
Biocytin ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
B4261
Biocytin
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to white
color
colorless to white
optical activity
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review