This product is soluble in 0.01M - 0.5M Acetic Acid to a maximum concentration of 5mg/mL.
234138
Human Collagen Type I
from human skin, powder
Sinonimo/i:
Collagen, Type I, Human Skin
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Collagen, Type I, Human Skin,
Origine biologica
human skin
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
dilution
(compatible for the preparation of collagen gels)
Impurezze
≤0.1% subdermal hair
Solubilità
acetic acid: 5 mg/mL (0.5M)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
-
Hi! How do I reconstitute this product?
1 answer-