Vai a
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
Sinonimo/i:
Collagene tipo 4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 239.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
CHF 239.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Collagene, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
General description
Tutte le molecole di collagene sono composte da tre catene di polipetidi disposte secondo una conformazione a tripla elica, con una struttura primaria che ripete prevalentemente uno schema in cui la glicina è in ogni terza posizione e la prolina o la 4-idrossiprolina precede spesso il residuo di glicina. Il collagene di tipo IV è presente soltanto nelle membrane basali e contiene fino a sei A-catene geneticamente distinte. I collageni di tipo IV sono presenti nelle membrane basali e sono proteine che formano reti. Sono codificati da sei diversi geni: collagene di tipo IV α1 (COL4A1), COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5 e COL4A6. I geni COL4A1 e COL4A2 sono entrambi mappati nel cromosoma umano 13q34. Le proteine codificate da questi due geni condividono un′omologia del 45%. Contengono un dominio non collagenoso (NC1), un dominio collagenoso a tripla elica e ripetizioni Gly-Xaa-Yaa in comune. I geni COL4A3 e COL4A4 sono entrambi localizzati nel cromosoma umano 2q36.3. Nei tessuti, i collageni di tipo IV sono presenti come procollageni.
Application
ll collagene da placenta umana è stato utilizzato:
  • per solubilizzare la matrice extracellulare per la funzionalizzazione delle superfici.
  • per indurre la differenziazione di cellule pluripotenti endoteliali [1] e di ratto.
  • per l′adesione nei saggi di migrazione/invasione cellulare.
  • per valutare gli effetti bioelettrici della chinina sulle cellule epiteliali delle vie aeree.
  • per studiare la tossicità selettiva dei peptidi litici di lentivirus ingegnerizzati.
  • in test di aggregazione di particelle per la rilevazione rapida di recettori per fibronectina, fibrinogeno e collagene sulla superficie cellulare di Staphylococcus aureus.
  • è stato adoperato anche in un saggio di legame col collagene magnesio dipendente durante la caratterizzazione degli antigeni associati al tumore polmonare umano.
Biochem/physiol Actions
Il collagene di tipo IV mantiene la divisione e la crescita cellulare. Una secrezione anomala di collagene condiziona la formazione della membrana basale. Il gene α1 del collagene di tipo IV (COL4A1) è sovraespresso nel cancro gastrico. Una mutazione di COL4A1 contribuisce all′emorragia intracerebrale in adulti e bambini. Le mutazioni di COL4A1 e COL4A2 determinano una patologia cerebrovascolare. È stato scoperto che il collagene di tipo IV ha un ruolo fondamentale nell′angiogenesi, nelle malattie neurologiche e nelle metastasi.
Durante lo sviluppo, il collagene di tipo IV è distribuito diffusamente nelle membrane basali. Durante il processo di maturazione, la rete che forma viene parzialmente sostituita in maniera altamente specifica per ogni tessuto, definendo la struttura e la funzione della membrana basale. È stato dimostrato che il collagene di tipo IV si lega a piastrine, epatociti, cheratinociti, cellule endoteliali, mesangiali e pancreatiche e ad alcune cellule tumorali.
Le lesioni dei tessuti osservabili nella malattia autoimmune detta sindrome di Goodpasture sono dovute a anticorpi patogenetici che riconoscono la catena α3 del collagene di tipo IV. Le mutazioni di COL4A5 sono associate alla sindrome di Alport.
Preparation Note
Questa è una polvere liofilizzata che può essere ricostituita in 0,5 M di acido acetico, PBS o acqua sterile a 1 mg/mL. La soluzione di PBS è stabile per almeno un anno a -20 °C. È stata preparata mediante una modifica del metodo di estrazione della pepsina di Niyibizi, C. et. al.
Other Notes
Il collagene è classificato in diversi tipi strutturalmente e geneticamente distinti. Sigma utilizza la nomenclatura proposta da Bornstein e Traub. Occorre prestare attenzione a non confondere le denominazioni delle tipologie Sigma con le classificazioni del collagene universalmente riconosciute.
Disclaimer
Questo prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C; in queste condizioni mantiene l′attività per 3 anni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8374C4407234149
Collagene Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C5533
Collagene
Collagene Bornstein and Traub Type IV, powder
Sigma-Aldrich
C8374
Collagene
Collagene Bornstein and Traub Type III (Sigma Type X), powder
Sigma-Aldrich
C4407
Collagene
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
aqueous acid: soluble
solubility
-
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
binding specificity
-
binding specificity
-
binding specificity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagene
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, is there going to be protein loss if I filter-sterilise this product?
    1 answer
    1. Sterile filtration of reconstituted collagen can cause protein loss. To sterilize stock solutions, use dialysis in 0.25% acetic acid with 0.5% chloroform. Alternatively, coated surfaces may be sterilized using ultraviolet light or rinsing with 70% ethanol. Please see the link below to access additional technical information:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
  2. I want to know its molecular weight.
    1 answer
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      Helpful?
  3. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 answer
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      Helpful?
  4. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 answer
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.
    Helpful?