234109-M
Colcemid
Cell synchronization agent.
Sinonimo/i:
Colcemid, Demecolcine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
chloroform: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3
NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Depolymerizes microtubules and limits microtubule formation.
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kanda, R., et al. 1994. J. Radiat. Res. 35, 41.
Sherwood, S.W., et al. 1994. Exp. Cell Res. 215, 373.
Nishiyama, I., and Fuji, T. 1992. Exp. Cell Res.198, 214.
Spoerri, P.E., and Roisen, F.J. 1992. J. Neurosci. Res.31, 494.