10295892001
Roche
Colcemid
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
Demecolcine, N-Deacetyl-N-methylcolchicine
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; 0.2 μm filtered
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
blocking: suitable
Impurezze
microbial, tested
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash