219671
GlyH-101
≥97% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, N-(2-Naphthalenyl)-((3,5-dibromo-2,4-dihydroxyphenyl)methylene)glycine hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CAS 328541-79-3, is a cell-permeable potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR (Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells).
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(c(cc(c1O)\C=N\NC(=O)CNc2cc3c(cc2)cccc3)Br)O
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CFTR
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Muanprasat, C., et al. 2004. J. Gen. Physiol.124, 125.
WGK 2