Documenti fondamentali
219399
Sigma-Aldrich
Cathepsin D Substrate I
Useful as a substrate for the determination of cathepsin D activity.
Sinonimo/i:
Cathepsin D Substrate I, Bz-RGFFP-4-MeOβNA, HCl
Scegli un formato
10 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 146.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H55N9O7 · xHCl
Peso molecolare:
882.02 (free base basis)
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
CHF 146.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~345 nm
λem ~425 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A useful substrate for colorimetric or fluorometric assay of cathepsin D activity. Cathepsin D hydrolyzes the Phe-Phe bond. Dipeptidyl aminopeptidase II is required to free the 4-methoxy-β-naphthylamine (4MβNA). Excitation max: ~345 nm; emission max: ~425 nm.
Useful as a substrate for the determination of cathepsin D activity. Suitable for either colorimetric or fluorometric assay. Cathepsin D hydrolyzes the Phe-Phe bond. Requires dipeptidyl aminopeptidase II to free 4-methoxy-β-naphthylamine (4MeOβNA).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the determination of cathepsin D activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4MeOβNA, HCl
Altre note
Takahashi, T., and Tang, J. 1981. Methods Enzymol.80, 565.
Smith, R.E., and Van Frank, R.M. 1975. in Lysosomes in Biology and Pathology4 (Dingle, J.T., and Dean, R.T., eds.) p. 193, American Elsevier, Holland.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1