Merck
SCP0109
Cathepsin D Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H55N9O7
Peso molecolare:
882.02
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cathepsin D Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Cathepsin D Substrate is a peptide with Bz-Arg-Gly-Phe-Phe-Pro-4M2NA sequence.
Application
Cathepsin D Substrate has been used in cathepsin D enzymatic assays with Dictyostelium, midgut samples of beetles Stromatium fulvum (Villers) and of P. versicolora.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)