Documenti fondamentali
218719
Sigma-Aldrich
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567
The Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567 controls the biological activity of Casein Kinase I. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Casein Kinase I Inhibitor III, PF-4800567, 3-(3-Chlorophenoxymethyl)-1-(tetrahydropyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine, HCl, CKI Inhibitor III, PF-4800567
Scegli un formato
5 MG
CHF 281.00
CHF 281.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 281.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18ClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
CHF 281.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1C(COC3=CC=CC(Cl)=C3)=NN2C4CCOCC4
InChI
1S/C17H18ClN5O2/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21)
AUMDBEHGJRZSOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable pyrazolopyrimidinylamino compound that acts as a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of CKIε with ~22-fold greater potency over CKIδ (IC50 = 32 and 711 nM, respectively) and displays excellent selectivity among 50-kinases, with the only exception of EGFR (69% inhibition at 1 µM). Shown to preferentially block PER3 (PERIOD3) nuclear translocation in COS7-GFP-PER3-CKIε cells over CKIδ-transfected cells (IC50 = 0.13 and 2.65 µM, respectively), and PER2 degradation in COS7-GFP-PER2-CKIε cells. Unlike Casein Kinase I Inhibitor II, PF-670462 (Cat. No. 218716), PF-4800567 exerts only marginal effect on circadian clock under similar conditions.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Meng, Q.J., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA24, 15240.
Etchegaray, J.P., et al. 2010. PLoS One5, e10303.
Walton, K.M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 430.
Badura, L., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.322, 730.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2