Documenti fondamentali
PZ0328
Sigma-Aldrich
PF-4800567 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride, PF 4800567
Scegli un formato
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 376.00
CHF 97.30
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 376.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18ClN5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.27
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 97.30
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cc(ccc1)OCc2n[n](c4ncnc(c42)N)C3CCOCC3.Cl
InChI
1S/C17H18ClN5O2.ClH/c18-11-2-1-3-13(8-11)25-9-14-15-16(19)20-10-21-17(15)23(22-14)12-4-6-24-7-5-12;/h1-3,8,10,12H,4-7,9H2,(H2,19,20,21);1H
QZXZQMUZEHTFHD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-4800567 is a casein kinase 1e (CK1e) selective inhibitor (IC50 = 32 nM) that is 20 fold selective for the CK1e isoform over CK1d. PF-4800567 blockes CK1e-mediated PER3 nuclear translocation, but does not effect the circadian clock in animal studies.
PF-4800567 is also known as (3-[(3-Chlorophenoxy)methyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride).[1] It can block the epidermal growth factor receptor (EGFR) at micromolar concentrations. PF-4800567 helps to improve the locomotor stimulant reaction to methamphetamine (MA) and fentanyl.[2]
Altre note
PF-4800567 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the PF-4800567 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Csnk1e is a genetic regulator of sensitivity to psychostimulants and opioids
Bryant, et al.
Neuropsychopharmacology, 37(4), 1026-1026 (2012)
Combined Pharmacological and Genetic Manipulations Unlock Unprecedented Temporal Elasticity and Reveal Phase-Specific Modulation of the Molecular Circadian Clock of the Mouse Suprachiasmatic Nucleus.
Patton AP, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(36), 9326-9341 (2016)