Vai a
A6060
Calpain Inhibitor II
powder
Sinonimo/i:
N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methioninal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 507.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H35N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7693643
eCl@ss:
32110502
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
ethanol: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
InChI key
RJWLAIMXRBDUMH-ULQDDVLXSA-N
Application
Calpain inhibitor II is a cell-permeable peptide that restricts the activity of calpain, cathepsin L and cathepsin B. Calpain inhibitor II also prevents the methylmercury-induced cell death of cultured rat cerebellar neurons.
Calpain Inhibitor II has been used in western blotting. It has also been used to study the mechanism of Spy1A (a cyclin-like protein) degradation during cell cycle.
Biochem/physiol Actions
Calpain is a cysteine protease expressed in the nervous system. Calpain exhibits a calcium-dependent enzyme activity. In mice models, inhibition of calpain prevents leukocyte infiltration induced by angiotensin II and also attenuates prevascular inflammation.
Other Notes
Formerly CAS# 136632-32-1
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
208721A618511086090001
ALLM Cell permeable inhibitor of calpain I (Ki = 120 nM), calpain II (Ki = 230 nM), cathepsin B (Ki = 100 nM), and cathepsin L (Ki = 600 pM).
Sigma-Aldrich
208721
ALLM
description
powder
description
Cell permeable inhibitor of calpain I (Ki = 120 nM), calpain II (Ki = 230 nM), cathepsin B (Ki = 100 nM), and cathepsin L (Ki = 600 pM).
description
≥97% (TLC), powder
description
N-Acetyl-Leu-Leu-norleucinal, synthetic
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
98% (chromatographically homogeneous)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
color
white
color
off-white
color
white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)