204881
Complement C3a Peptide
≥95% (SDS-PAGE), liquid, human
Sinonimo/i:
C3a Protein
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Complement C3a, Human, Complement C3a, Human, is a native, single chain C3a complement component. It has many biological activities, such as smooth muscle contraction, platelet activation, & immunoregulatory reactions.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
≤10% C3adesArg
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Hugli, T.E. 1986. Complement 3, 111.