This product has not been tested for use in cell culture. Note that product C1740, while not tested for cell culture applications, has been used successfully by researchers. Please see the link below to review this product, including the peer reviewed papers:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1740
204876
Complement C1q, Human
Complement C1q, Human, CAS 80295-33-6, is a native C1q complement component composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical A, B, C subunits of 29, 26, and 19 kDa, respectively.
Sinonimo/i:
Complement C1q, Human
Scegli un formato
CHF 781.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 781.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
IgG, IgA, IgM, C3, C4, albumin, fibrinogen, α₂-macroglobulin, trace
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Kolb, W.P., et al. 1979. J. Immunol. 122, 2103.
WGK 2
I clienti hanno visto anche
-
Is this product suitable for cell culture?
1 answer-