203890-M
CRAC Channel Inhibitor, BTP2
The CRAC Channel Inhibitor, BTP2, also referenced under CAS 223499-30-7, controls the biological activity of CRAC Channel. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
CRAC Channel Inhibitor, BTP2, [N-{4-[3,5-bis(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl}-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide], TPRC3 Channel Inhibitor II, Pyr2
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H9F6N5OS/c1-7-12(28-25-23-7)13(27)22-8-2-4-9(5-3-8)26-11(15(19,20)21)6-10(24-26)14(16,17)18/h2-6H,1H3,(H,22,27)
XPRZIORDEVHURQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CRAC Channel
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 5370.
Yonetoku, Y., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 4750.
Zitt, C., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 12927.
Trevillyan, J.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48118.
Djuric, S.W., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 2975.
WGK 3