Documenti fondamentali
1.94506
Supelco
Cloroformio
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
P. ebollizione:
60.5-61.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
160 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.94506.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94506.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash