Documenti fondamentali
1.93686
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
About This Item
Formula condensata:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2