Documenti fondamentali
1.07022
Supelco
2-Propanolo
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99.5% (GC)
P. ebollizione:
82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
2-Propanolo, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Potenza
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMD Millipore offre solventi di grado EMPARTA per usi di routine nei laboratori analitici. I solventi di grado EMPARTA offrono meno parametri testati rispetto agli EMSURE, ma sono ancora di alta qualità. I solventi EMPARTA sono conformi alle specifiche ACS e sono ideali per tutta una serie di applicazioni analitiche.
Confezionamento
1.07022.2521: 2,5 L, quantità minima per ordine: 4
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identificazione (IR): conforme
Aspetto: chiaro
Colore: ≤ 10 Hazen
Solubilità in acqua: conforme
Acido titolabile: ≤ 0,0001 meq/g
Base titolabile: ≤ 0,0001 meq/g
Composti carbonilici (come CO): ≤ 0,002 %
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001 %
Acqua: ≤ 0,2 %
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
2-Propanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00998
2-Propanolo
2-Propanolo puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
59300
2-Propanolo
2-Propanolo ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-Propanolo
2-Propanolo Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-Propanolo
2-Propanolo natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W292912
2-Propanolo
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.