Documenti
1.93639
Supelco
Sodium molybdate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1