19-137
Butirrato di sodio
For use as a histone deacetylase inhibitor.
Sinonimo/i:
Acido butirrico, sale sodico
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Il butirrato di sodio è stato usato:
- per inibire la istone-deacetilasi (HDAC) e studiarne l′effetto sull′espressione del fattore di crescita 21 dei fibroblasti (FGF21) nel fegato;
- per inibire l′attività deacetilasica in cellule staminali embrionali (ES) per stabilire se l′attività enzimatica del complesso mSin3A-HDAC sia essenziale per l′espressione del fattore di trascrizione Nanog;
- come reagente nell'omogenizzazione di tessuti
- come supplemento nel tampone di diluizione nell′immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Azioni biochim/fisiol
Il butirrato di sodio è un acido grasso a catena corta e un inibitore delle deacetilasi istoniche. Protegge i neuroni dopaminergici dall′alterata regolazione della trascrizione mediata dalla α-sinucleina e dal danno al DNA, probabilmente amplificando l′espressione dei geni deputati alla riparazione del DNA. Il butirrato di sodio può indurre la sintesi di proteine esogene, come l′eritropoietina, l′attivatore tissutale del plasminogeno, anticorpi e le ossido nitrico-sintetasi in colture cellulari di ovaio di criceto cinese ricombinanti (rCHO). Tuttavia, a concentrazioni più elevate, nelle colture di cellule rCHO il butirrato di sodio può esercitare anche un effetto citotossico sulla crescita cellulare per induce apoptosi. Il butirrato di sodio impedisce la crescita delle cellule tumorali modulando negativamente (down-regulation) l′espressione della tioredossina 1 (Trx1), stimolando la produzione delle specie reattive dell′ossigeno (ROS) e inibendo la proliferazione e la migrazione di diversi tipi di cellule di carcinoma, incluse quelle del cancro colorettale (CRC).
Stato fisico
CH3CH2CH2COONa
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Human molecular genetics, 26(12), 2231-2246 (2017-04-04)
Alpha-synuclein (aSyn) is considered a major culprit in Parkinson's disease (PD) pathophysiology. However, the precise molecular function of the protein remains elusive. Recent evidence suggests that aSyn may play a role on transcription regulation, possibly by modulating the acetylation status
Macrophage inflammatory protein-2: chromosomal regulation in rat small intestinal epithelial cells
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 10279-10284 (1997)
Biotechnology and bioengineering, 78(2), 217-228 (2002-03-01)
Sodium butyrate (NaBu) can enhance the expression of genes controlled by some of the mammalian promoters, but it can also inhibit cell growth and induce cellular apoptosis. Thus, the beneficial effect of using a higher concentration of NaBu on a
Activation of the mouse cytokeratin A (endo A) gene in teratocarcinoma F9 cells by the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A
Febs Letters, 353, 225-229 (1994)
OncoTargets and therapy, 13, 4691-4704 (2020-06-18)
Sodium butyrate (NaB) is a short-chain fatty acid which is produced by bacterial fermentation of nondigestible dietary fiber and has been reported to exert anti-tumor effects in many tumors including colorectal cancer (CRC). However, the role of thioredoxin-1 (Trx-1) in