Documenti fondamentali
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Sinonimo/i:
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
Scegli un formato
500 ML
CHF 72.90
CHF 72.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 72.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
CHF 72.90
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C (Methanol)
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v) Methanol)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C (Methanol)
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - Methanol
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - Methanol
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88005
CombiTitrant 5
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina
Articoli
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid