Documenti fondamentali
1.73501
Supelco
Absorption tube for arsenic
joint: ST/NS 29
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 71.00
CHF 71.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 71.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
CHF 71.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Giunto
joint: ST/NS29
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant®
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This absorption tube is a required accessory when performing the Spectroquant® Arsenic test (1.01747). The tube is filled with one of the reagents of the kit and attached to the Erlenmeyer flask during the procedure. Afterwards the arsenic content of the sample can be determined from the solution in the absorbance tube using a Spectroquant® spectrophotometer. With ground joint NS 29 Spectroquant®.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13