Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 tests | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 257.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 257.00
Nome del prodotto
Tensioattivi (non ionici) Test in cuvetta, photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants, nonionic
measuring range
0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (TBPE)
storage temp.
15-25°C
General description
Questo test in cuvetta per tensioattivi (non ionici) Spectroquant® permette di determinare tensioattivi non ionici (l′estremità idrofila non porta nessuna carica) in campioni acquosi.′ I tensioattivi, p.es. gli agenti schiumogeni, gli emulsionanti o i detergenti, sono additivi che abbassano la tensione superficiale dell'acqua. La maggior parte dei tensioattivi che entra nei corsi d'acqua proviene dagli scarichi domestici o ha origine nei processi industriali e spesso facilita l′ingresso di altri contaminanti. Livelli elevati di tensioattivi possono costituire una minaccia per le piante, gli animali e gli esseri umani.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Application
</UL>
To monitor water quality in various environments, including rivers, lakes, and wastewater treatment plants. These tests help detect and quantify surfactant levels, ensuring that water
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (TBPE) | detection method photometric (Methylene blue) | detection method photometric (Disulfine blue) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100) | measuring range 0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA) | measuring range 0.05-1.50 mg/L (CTAB) | measuring range 50-500 mg/L (SO42-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| analyte functional class(es) surfactants, nonionic | analyte functional class(es) surfactants, anionic | analyte functional class(es) surfactants (cation) | analyte functional class(es) - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system