Documenti fondamentali
17-218
Sigma-Aldrich
Kit per il dosaggio dell'attivazione di RAS
Sinonimo/i:
Ras Activity Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... MRAS(22808)
Descrizione generale
MRAS (muscle RAS oncogene homolog) svolge un ruolo chiave nelle malattie cardiovascolari. Il gene MRAS codifica per un membro della superfamiglia di proteine che legano il GTP chiamate RAS. MRAS è presente in tutti i tessuti, in particolare nel sistema cardiovascolare. È coinvolto nella trasduzione del segnale, anche nell′ambito dei processi di crescita e differenziazione cellulare.
Confezionamento
Capacità del kit: 30 saggi
Componenti
Reagente per dosaggio di Ras (Raf-1 RBD, agarosio) (# Cat. 14-278)
Anti-Ras, clone RAS10 (# Cat. 05-516)
GTPγS 100X, 10mM (# Cat. 20-176)
GDP 100X, 100mM (# Cat. 20-177)
Tampone con Mg2+ per lisi/lavaggio, 5X (# Cat. 20-168)
Qualità
Questo kit ha precipitato Ras-GTP da lisati di cellule HeLa caricate con GTPγS. Il complesso Ras-GTP è stato rilevato mediante western immunoblotting utilizzando 1μg/ml di anticorpo anti-Ras, clone RAS10.
Linkage
Sostituisce: SGT435
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Visita l’Archivio dei documenti
AnhCo Nguyen et al.
Molecular and cellular biology, 22(9), 3035-3045 (2002-04-10)
While scaffold proteins are thought to be key components of signaling pathways, their exact function is unknown. By preassembling multiple components of signaling cascades, scaffolds are predicted to influence the efficiency and/or specificity of signaling events. Here we analyze a
X Shen et al.
The Biochemical journal, 352 Pt 3, 913-919 (2000-12-06)
Interleukin 1beta (IL-1beta) suppresses the IL-6-dependent induction of type II acute-phase response genes, but the underlying mechanism for this suppression remains uncertain. Here we report that treatment of human hepatocullular carcinoma HepG2 cells with IL-1beta inhibited the IL-6-dependent binding of
Richard J Calvert et al.
Analytical biochemistry, 343(2), 283-292 (2005-07-16)
Accurate measurement of activity of wild-type K-ras protein is important due to its tumor suppressor action in tissues such as lung. A published method by Taylor and co-workers uses plasmid-containing Escherichia coli cells to produce a glutathione-S-transferase/raf-1 ras binding domain
Shin-Ichiro Miura et al.
Atherosclerosis, 175(2), 235-243 (2004-07-21)
Since we recently demonstrated that high-density lipoprotein induced human coronary artery endothelial cell (HCEC) tube formation through Ras/Raf/ERK (extracellular-signal-regulated kinase) activation [Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 23 (2003) 802], it is possible that lipid-lowering agents such as statins, which reduce the
Michael R Bennett et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(18), 7207-7217 (2003-08-09)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) patients are predisposed to learning disabilities, macrocephaly, and brain tumors as well as abnormalities on magnetic resonance imaging that are postulated to result from abnormal myelination. Here we show that Nf1+/- spinal cords in adult mice
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.