Documenti
14-278
Sigma-Aldrich
Reagente per Saggio Ras (Ras Binding Domain di Raf-1, agarosio)
Sinonimo/i:
Raf-1 RBD Assay Reagent, Ras Assay Reagent, Ras Detection Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... MRAS(22808)
Descrizione generale
Origine del prodotto: Ras Binding Domain (RBD, residui 1-149) di Raf-1 umana, espressa in E. coli.
Proteina di fusione con tag GST corrispondente al dominio legante Ras di Raf-1, fornita legata a una resina glutatione-agarosio.
Qualità
Valutata abitualmente mediante precipitazione per affinità/ immunoblotting:
Stoccaggio e stabilità
1 anno a -20°C
Altre note
Per i dati sull'attività specifica, riferirsi al Certificato di Analisi di ogni lotto di questo enzima.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The lutropin/choriogonadotropin receptor-induced phosphorylation of the extracellular signal-regulated kinases in leydig cells is mediated by a protein kinase a-dependent activation of ras
Hirakawa, T. and Ascoli, M.
Molecular Endocrinology, 17, 2189-2200 (2003)
Yves Moulard et al.
Analytica chimica acta, 700(1-2), 126-136 (2011-07-12)
Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) has been widely used in doping control laboratories over the last two decades. Currently, simple quadrupole, triple quadrupole and ion trap are the most commonly employed analyzers in toxicological analysis. Nevertheless, the main lack of these
The hepatitis B virus HBx protein inhibits caspase 3 activity
Gottlob, K., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 33347-33353 (1998)
T cell receptor-mediated signal transduction controlled by the beta chain transmembrane domain: apoptosis-deficient cells display unbalanced mitogen-activated protein kinases activities upon T cell receptor engagement.
Teixeiro, Emma, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 3993-4002 (2002)
C K Szekeres et al.
The Journal of biological chemistry, 275(49), 38831-38841 (2000-08-23)
12(S)-Hydroxyeicosatetraenoic acid (12(S)-HETE), a 12-lipoxygenase metabolite of arachidonic acid, has multiple effects on tumor and endothelial cells, including stimulation of invasion and angiogenesis. However, the signaling mechanisms controlling these physiological processes are poorly understood. In a human epidermoid carcinoma cell