16-218
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY5 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2