Documenti
16-222
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone 3H10, coniugato con FITC
clone 3H10, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Prevista reattività crociata con molte specie.
Riconosce l′istone H3 fosforilato alla Ser10, MW 17 kDa.
Immunogeno
Epitopo: Ser10
Immunogeno proprietario basato su una sequenza peptidica contenente fosfo-serina in corrispondenza del residuo 10 dell'istone H3 umano. Clone 3H10.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone 3H10, coniugato con FITC, è un anticorpo monoclonale di topo che consente la rivelazione dell'istone H3 fosforilato alla serina 10. Questo mAb, noto anche come H3S10p, marcato con isotiocianato di fluoresceina (FITC), è descritto in lavori pubblicati da riviste "peer reviewed" & convalidato in WB, ICC & IF.
Saggio di Western blotting: questo lotto a una concentrazione di 0,5-5 µg/mL ha rivelato l'istone H3 fosforilato in proteine estratte in acido da cellule mitotiche HeLa (N° Catalogo 17-306) trattate con colcemide.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Immunocitochimica: cellule mitotiche HeLa hanno mostrato positività alla colorazione cromosomica con 4 μg/mL di questo anticorpo.
Descrizione del bersaglio
17 kDa
Stato fisico
IgG monoclonali di topo purificate in tampone contenente PBS con lo 0,05% di azoturo di sodio, pH 7,1.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a ...
Risultati analitici
Controllo
Cellule HeLa mitotiche (IF).
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Tumor-suppressing function of caspase-2 requires catalytic site Cys-320 and site Ser-139 in mice.
Keqin Ren,Jing Lu,Aleksey Porollo,Chunying Du
The Journal of Biological Chemistry null
Antje M Wengner et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(4), 583-592 (2016-02-03)
Monopolar spindle 1 (Mps1) has been shown to function as the key kinase that activates the spindle assembly checkpoint (SAC) to secure proper distribution of chromosomes to daughter cells. Here, we report the structure and functional characterization of two novel
Agata Zieba et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-24)
Fundamental open questions in signal transduction remain concerning the sequence and distribution of molecular signaling events among individual cells. In this work, we have characterized the intercellular variability of transforming growth factor β-induced Smad interactions, providing essential information about TGF-β
Christopher Merritt et al.
Development (Cambridge, England), 137(11), 1787-1798 (2010-05-01)
FBF-1 and FBF-2 (collectively FBF) are two nearly identical Puf-domain RNA-binding proteins that regulate the switch from mitosis to meiosis in the C. elegans germline. In germline stem cells, FBF prevents premature meiotic entry by inhibiting the expression of meiotic