1.46048
HEIMPLATE Cetrimide agar
EP, USP, JP, pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box)), For long incubation (LI), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar selettivo per Pseudomonas
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box))
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (20 °C in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.