1.46022
Agar MacConkey HEIMPLATE
pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box)), For long incubation (LI), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Terreno MacConkey
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box))
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.1 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Articoli
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.