14-484-M
PKCα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human PKCα, containing N-terminal His6 tag. For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
PRKCA, Protein kinase C alpha type
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Durata
1 yr
PM
Mw 78 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Descrizione generale
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1