1.44209
Tripod
for use with RCS™ High Flow, RCS™ High Flow Touch, RCS™ Plus Ex
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal stand
agenzia
non-compendial
Caratteristiche
adjustable
Confezionamento
pkg of 1 kit
applicazioni
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Note legali
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenuto correlato
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.