137666
Ethylene Glycol Emprove® Evolve
CIP (cleaning in place)
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
CIP (cleaning in place)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
3.2-15.3 %
Impurezze
≤0.00002% Chloride (CI)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L)
P. eboll.
197.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-14--10 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
- 1376661000: 1 L
- 1376669025: 25 L
- 1376669950: 950 L
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup