Documenti fondamentali
1.37182
SAFC
Solfato di magnesio eptaidrato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
Scegli un formato
1 KG
CHF 73.00
3 X 1 KG
CHF 254.00
12 KG
CHF 502.00
25 KG
CHF 871.00
CHF 73.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 73.00
3 X 1 KG
CHF 254.00
12 KG
CHF 502.00
25 KG
CHF 871.00
About This Item
Formula condensata:
MgSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-298-2
CHF 73.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
710 g/L
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Magnesium sulfate heptahydrate is a mineral salt with broad application in pharmaceuticals, cosmetics, food and beverage, and many more.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Magnesium sulfate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Taurina suitable for cell culture, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T8691
Taurina