Documenti
1.05886
Supelco
Solfato di magnesio eptaidrato
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Formula condensata:
MgSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-298-2
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
710 g/L
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Bioflocculante prodotto da Bacillus velezensis e sua potenziale applicazione nel trattamento delle acque reflue di birreria. Questa ricerca esplora l'applicazione di un bioflocculante prodotto da Bacillus velezensis, con solfato di magnesio eptaidrato, come potenziale agente flocculante nel trattamento delle acque reflue dei birrifici. Lo studio evidenzia l'efficacia del solfato di magnesio eptaidrato nel migliorare le prestazioni dei flocculanti, offrendo una soluzione economica ed ecologica per la gestione delle acque reflue nell'industria delle bevande (Agunbiade et al., 2022).
Risultati analitici
Saggio (complessometrico): ≥ 99,5%
Saggio (complessometrico; calcolato sulla sostanza secca): 99,0-100,5%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Acidità o alcalinità: test superato
pH (5% in acqua; 25 °C): 5,0-8,0
Cloruro (Cl): ≤ 0,0003%
Azoto (N) totale: ≤ 0,002%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,002%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,0002%
Ca (calcio): ≤ 0,005%
Cu (rame): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
K (potassio): ≤ 0,001%
Mn (manganese): ≤ 0,0005 %
Na (sodio): ≤ 0,001%
NH₄ (ammonio): ≤ 0,002%
Pb (piombo): ≤ 0,0001%
Sr (stronzio): ≤ 0,005%
Perdita all′essiccamento (400 °C): 48,0-52,0%
Corrisponde ad ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1