Documenti fondamentali
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
Scegli un formato
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 363.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~150 mg, BSA binding capacity
applicazioni
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
5 x 30 mm
Caratteristiche e vantaggi
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0.6 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany