Documenti fondamentali
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
Scegli un formato
1 PKG
CHF 186.00
CHF 186.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 186.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 186.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Stato
prepacked column
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
8 x 20mm
Risultati analitici
Appearance: passes test
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany