1.25056
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), volume 1 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml
Scegli un formato
CHF 186.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 186.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Prodotti consigliati
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~150 mg, BSA binding capacity
applicazioni
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13