1.24823
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
for microscopy
Sinonimo/i:
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT), 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis [2-(4-nitrophenyl)-5-phe nyl-2H-tetrazolium chloride], NBT
Stato
solid
Punto di fusione
189 °C
εmax
800-900 at 256-259 nm in methanol at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3