P9625
Phenazine methosulfate
powder, electron acceptor
Sinonimo/i:
5-Methylphenazinium methyl sulfate, N-Methylphenazonium methyl sulfate, PMS
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phenazine methosulfate,
Stato
powder
Livello qualitativo
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
Assorbanza UV
λ: 387.5 nm Amax
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Phenazine methosulfate has been used:
- as a component of succinate dehydrogenase enzyme substrate solution[2]
- to induce superoxide radical generation in red blood cell suspensions and to study its influence on RBC deformability[3]
- as a component of complex II histochemistry media[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research