Documenti fondamentali
1.18752
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 122.00
CHF 122.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 122.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
CHF 122.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
0-1500 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with photometers from other manufacturers
Metodo di rivelazione
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
We offer Spectroquant® test kits for photometers of other manufactures. This COD cell test kit comes with pre-filled 15.4 mm round cells. They work seamlessly with other photometer brands holding this size of cuvettes. The tests work with the original programming data installed by the manufacturers according to the instrument’s operation manual.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Good morning,  can I utilize this kit for the COD detection with a normal spectrophotometer?
    1 answer
    1. Yes, this kit can be used with a standard spectrophotometer. A wavelength of 620 nm should be used.