Documenti fondamentali
1.09772
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 130.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 130.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
COD Cell Test (Hg-free), photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
10-150 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: Photometric, 10.0 - 150.0 mg/L, Spectroquant®
The Chemical Oxygen Demand (COD) is a measure for the amount of oxygen consumed during the oxidation of organic matter, which gives a clear indication for the quality of a water source, it is for sure one of the most important parameters in (waste) water analysis. Our Spectroquant® COD Tests allow you to accurately quantify the of COD levels in your sample.
These special Hg-free COD Test Kits require the samples to be free of Chloride to avoid interference and wrong results. The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode), which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Siamo un'azienda leader a livello globale nel settore delle Life Science e produciamo kit di analisi per la determinazione di moltissimi analiti. Water Online ha voluto discutere con noi dei progressi nell’ambito della determinazione della domanda chimica di ossigeno.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.