Documenti fondamentali
1.14895
Supelco
Determinazioni COD in celletta
photometric, 15-300 mg/L (COD), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 258.00
CHF 258.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 258.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 258.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
15-300 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: Fotometrico, 15 - 300 mg/L, Spectroquant®
Il metodo corrisponde al DIN ISO 15705 ed è analogo ai metodi EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
La domanda chimica di ossigeno (COD) è una misura della quantità di ossigeno consumato nel corso dell′ossidazione delle sostanze organiche presenti, che fornisce una chiara indicazione sulla qualità di una fonte d′acqua; è senza dubbio uno dei parametri più importanti nell′analisi delle acque (reflue). I nostri kit Spectroquant® per il COD consentono determinazioni accurate dei livelli di COD nei tuoi campioni.
In base alle vostre esigenze applicative, è possibile selezionare dalla nostra ampia disponibilità di kit Spectroquant® per il COD l′intervallo di misura adeguato.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolli
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Metodo analitico per la determinazione del COD nelle acque reflue - Determinazione fotometrica del consumo di cromato dopo digestione in 20 min.