Documenti fondamentali
1.14408
Supelco
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
Sinonimo/i:
Nitrite Visual Test Kit
Scegli un formato
110 TESTS
CHF 153.00
CHF 153.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
110 TESTS
CHF 153.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 153.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Nitrite Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
Analiti specifici
nitrite
Livello qualitativo
Campo di misura
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
0.005-0.10 mg/L (NO2-)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO₂⁻ 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO₂-N MQuant®
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2