Documenti fondamentali
1.17247
Supelco
RQcheck set
Scegli un formato
1 SET
CHF 61.50
CHF 61.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
CHF 61.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.35
CHF 61.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Compatibilità
RQflex® 20
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
reflectometric
Descrizione generale
The RQcheck set intended for use with the Reflectoquant® RQflex® 20 reflectometer. It allows performing the selectable quality assurance procedure "RQcheck" to ensure nominal functionality of the instrument. The set contains a grey check strip and an corresponding barcode strip.
Confezionamento
Plastic bag
Note legali
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany