Vai a
1.16127
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Strisce reattive per acido lattico, Strisce reattive per acido lattico per lettura strumentale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tests
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 249.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 249.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test dell′acido lattico, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
lactic acid
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
application(s)
beverage testing
cannabis testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Il saggio Reflectoquant per la determinazione dell′acido lattico consente di misurare l′acido lattico totale (somma dei due isomeri D e L) nelle bevande, ad esempio il vino, la birra e i succhi di frutta o verdura, dopo diluizione. Il saggio può essere utilizzato anche per determinare l′acido lattico negli alimenti dopo un opportuno pretrattamento dei campioni. L′acido lattico (lattato) viene ossidato in piruvato dal nicotinammideadenindinucleotide (NAD) grazie all'enzima lattato deidrogenasi che catalizza la reazione. In presenza di diaforasi, il NADH formatosi nel processo riduce un sale di tetrazolio, formando un formazano blu che viene determinato mediante riflettometria con lo strumento RQflex® 20.
Metodo: riflettometrico con strisce reattive 3,0 - 60,0 mg/L Reflectoquant®
Analysis Note
controllo della funzione: conforme
Saggio
- standard 1:
4,5 - 5,5 mg/l
- standard 2: 22,5 - 27,5 mg/l
- standard 3: 45,0 - 55,0 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf